NDEGLY
Native Protein Deglycosylation Kit
Sinônimo(s):
Protein Deglycosylation Kit
Selecione um tamanho
R$ 4.948,00
Previsão de entrega em16 de abril de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 4.948,00
Previsão de entrega em16 de abril de 2025
Produtos recomendados
conjugado
(N-linked)
Nível de qualidade
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
For more information on each type of endoglycosidase, please refer to the Bulletin.
Aplicação
Armazenamento e estabilidade
Somente componentes do kit
- Endoglycosidase F1 .3 U
- Endoglycosidase F2 .1 U
- Endoglycosidase F3 .1 U
- Endoglycosidase F1 reaction buffer 200 μL
- Endoglycosidase F2 & 3 reaction buffer 200 μL
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Find deglycosylation kits for your research. Review the different features of deglycosylation kits for glycoproteins, enzymatic proteins, and native proteins.
Protein modifications are crucial for disease study. Analysis methods are key.
Learn about O-linked glycan strategies, O-glycosidase actions, how to remove sialic acid residues, β-Elimination, and O-glycan modifications.
Explore strategies for releasing N-linked glycans with PNGase F, PNGase A & native & sequential deglycosylation with endoglycosidases & exoglycosidases.