Documentos Principais
252000
Millipore
DDMAB
Water-soluble zwitterionic detergent with properties similar to DDMAU but differing in the length of the polymethylene arm.
Sinônimo(s):
DDMAB, N-Dodecyl-N,N-(dimethylammonio)butyrate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H37NO2
Número CAS:
Peso molecular:
299.49
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161902
NACRES:
NA.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
crystalline solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
cor
white
CMC
4.3 mM
solubilidade
water: 1 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[N+](CCCCCCCCCCCC)(CCCC(=O)[O-])(C)C
InChI
1S/C18H37NO2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-16-19(2,3)17-14-15-18(20)21/h4-17H2,1-3H3
chave InChI
ZFVNBVQBIZJUEY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Water-soluble zwitterionic detergent with properties similar to DDMAU (Cat. No. 252005) but differing in the length of the polymethylene arm. More efficient for the extraction of mycoplasma membrane antigens under mild conditions than DDMAU.
Advertência
Toxicity: Irritant (B)
Reconstituição
Following reconstitution, store in the refrigerator (4°C). Stock solutions are stable for up to 6 weeks at 4°C.
Outras notas
Brenner, C., et al. 1995. Anal. Biochem. 224, 515.
Chevalier, Y., et al. 1991. Langmuir7, 848.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3