251800
Daunorubicin, Hydrochloride
Potent cell-permeable anticancer agent whose potential target site may be mitochondrial cytochrome c oxidase.
Sinônimo(s):
Daunorubicin, Hydrochloride, Daunomycin, HCl
Formulário
crystalline solid
potência
≥840 g/kg
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
cor
red
solubilidade
aqueous buffer: soluble
methanol: soluble
water: soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
10-30°C
InChI
1S/C27H29NO10.ClH/c1-10-22(30)14(28)7-17(37-10)38-16-9-27(35,11(2)29)8-13-19(16)26(34)21-20(24(13)32)23(31)12-5-4-6-15(36-3)18(12)25(21)33;/h4-6,10,14,16-17,22,30,32,34-35H,7-9,28H2,1-3H3;1H/t10-,14-,16-,17-,22+,27-;/m0./s1
chave InChI
GUGHGUXZJWAIAS-QQYBVWGSSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
DNA synthesis, RNA synthesis
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Papadopoulou, L.C., and Tsiftsoglou, A.S. 1993. Cancer Res. 53, 1072.
Skladanowski, A., and Konopa, J. 1993. Biochem. Pharmacol.46, 375.
Wolff, M., and Jelkmann, W. 1993. Ann. Hematol. 66, 27.
Bellec, F., et al. 1992. Flow Cytometry 13, 880.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3