219677
CFTR Inhibitor IV, PPQ-102
The CFTR Inhibitor IV, PPQ-102, also referenced under CAS 931706-15-9, controls the biological activity of CFTR. This small molecule/inhibitor is primarily used for Neuroscience applications.
Sinônimo(s):
CFTR Inhibitor IV, PPQ-102, 7,9-Dimethyl-11-phenyl-6-(5-methylfuran-2-yl)-5,6-dihydro-pyrimido-[4ʹ,5ʹ-3,4]pyrrolo[1,2-a]quinoxaline-8,10-(7H,9H)-dione, Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator Inhibitor IV
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
crystalline solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C26H22N4O3/c1-15-13-14-19(33-15)21-24-23-20(25(31)29(3)26(32)28(23)2)22(16-9-5-4-6-10-16)30(24)18-12-8-7-11-17(18)27-21/h4-14,21,27H,1-3H3
chave InChI
MNOOVRNGPIWJDI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3