Documentos Principais
218840
Sigma-Aldrich
Caspase-8 Inhibitor II
InSolution
Sinônimo(s):
InSolution Caspase-8 Inhibitor II, Granzyme B Inhibitor III; Z-IE(OMe)TD(OMe)-FMK
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C30H43FN4O11
Peso molecular:
654.68
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.54
Nível de qualidade
Formulário
liquid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
A 5 mM (250 µg/76 µl) solution of Z-IETD-FMK (Cat. No. 218759) in DMSO. Z-IETD-FMK is a potent, cell-permeable, and irreversible inhibitor of caspase-8 (MACH, FLICE, Mch5). Also inhibits granzyme B.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cell permeable: yes
Primary Target
caspase-8
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Embalagem
Packaged under inert gas
Advertência
Toxicity: Irritant (B)
Sequência
Z-Ile-Glu(OMe)-Thr-Asp(OMe)-CH₂F*
forma física
A 5 mM (250 µg/76 µl) solution of Z-IETD-FMK (Cat. No. 218759) in DMSO.
Reconstituição
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Nota de análise
≥98% (HPLC)
Outras notas
Martin, D.A., et al. 1998. J. Biol. Chem.273, 4345.
Sweeney, E.A., et al. 1998. FEBS Lett.425, 61.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - (refers to pure substance)
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - (refers to pure substance)