56297
Pinosylvin
≥97.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
(E)-3,5-Stilbenediol, (E)-5-(2-Phenylethenyl)-1,3-benzenediol, 5-Styrylresorcinol, trans-3,5-Dihydroxystilbene, Pinosylvine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97.0% (HPLC)
forma
solid
condição de armazenamento
protect from light
pf
153-157 °C
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1cc(O)cc(\C=C\c2ccccc2)c1
InChI
1S/C14H12O2/c15-13-8-12(9-14(16)10-13)7-6-11-4-2-1-3-5-11/h1-10,15-16H/b7-6+
chave InChI
YCVPRTHEGLPYPB-VOTSOKGWSA-N
Aplicação
Embalagem
Atenção
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3