SML0273
VAS2870
≥97% (HPLC)
Sinônimo(s):
1,3-Benzoxazol-2-yl-3-benzyl-3H-[1,2,3]triazolo[4,5-d]pyrimidin-7-yl sulfide, 7-(1,3-Benzoxazol-2-ylsulfanyl)-3-benzyl-3H-[1,2,3]triazolo[4,5-d]pyrimidine, 7-(2-Benzoxazolylthio)-3-(phenylmethyl)-3H-1,2,3-triazolo[4,5-d]pyrimidine, VAS 2870, VAS-2870
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: ≥5 mg/mL
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
C(c1ccccc1)n2nnc3c(Sc4nc5ccccc5o4)ncnc23
InChI
1S/C18H12N6OS/c1-2-6-12(7-3-1)10-24-16-15(22-23-24)17(20-11-19-16)26-18-21-13-8-4-5-9-14(13)25-18/h1-9,11H,10H2
chave InChI
HZSOKHVVANONPV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- to study the importance of NOX-derived reactive oxygen species in cytoskeletal organization, proper localization of E-cadherin and cell motility during zebrafish epiboly[1]
- to study the function of Nox2 and Nox4 in lipopolysaccharide (LPS)-induced intestinal injury in high-fat diet (HFD) fed mice[2]
- to reduce the reactive oxygen species level and study its influence on inhibiting the induction of trained innate immunity in monocytes[3]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)