211275
Capsaicin
An active constituent of cayenne pepper with excitatory and desensitizing effects on a subset of primary afferent sensory neurons.
Sinônimo(s):
Capsaicin, [(E)-N-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]-8-methyl-6-nonenamide
descrição
Merck USA index - 14, 1768
Ensaio
≥98% (TLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
off-white
solubilidade
ethanol: 5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
10-30°C
cadeia de caracteres SMILES
N(Cc1cc(c(cc1)O)OC)C(=O)CCCC\C=C\C(C)C
InChI
1S/C18H27NO3/c1-14(2)8-6-4-5-7-9-18(21)19-13-15-10-11-16(20)17(12-15)22-3/h6,8,10-12,14,20H,4-5,7,9,13H2,1-3H3,(H,19,21)/b8-6+
chave InChI
YKPUWZUDDOIDPM-SOFGYWHQSA-N
Descrição geral
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Nakazawa, K., et al. 1994. Br. J. Pharmacol.113, 296.
Simmons, D.D., et al. 1994. Int. J. Dev. Neurosci.12, 517.
Takaki, M., et al. 1994. J. Mol. Cell. Cardiol.26, 1227.
Bevan, S., and Szolcsanyi, J. 1990. Trends Pharmacol. Sci.11, 330.
Pernow, B., et al. 1985. J. Immunol.135, 8125.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup