Documentos
205805
Millipore
Carbenicillin, Disodium Salt
Synthetic penicillin derivative for ampicillin-resistant plasmids. Blocks bacterial cell wall formation. Effective against Gram-negative bacteria.
Sinônimo(s):
Carbenicillin, Disodium Salt, 6-[(Carboxyphenylacetyl)-amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-aza-bicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic Acid, 2Na
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H16N2O6S · 2Na
Número CAS:
Peso molecular:
422.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
51282413
Nível de qualidade
forma
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
cor
light beige
solubilidade
water: 10 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
15-25°C
InChI
1S/C17H18N2O6S.2Na/c1-17(2)11(16(24)25)19-13(21)10(14(19)26-17)18-12(20)9(15(22)23)8-6-4-3-5-7-8;;/h3-7,9-11,14H,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23)(H,24,25);;/q;2*+1/p-2/t9?,10-,11+,14-;;/m1../s1
chave InChI
RTYJTGSCYUUYAL-YCAHSCEMSA-L
Descrição geral
Synthetic penicillin derivative for ampicillin-resistant plasmids. Blocks bacterial cell wall formation. Effective against Gram-negative bacteria.
Synthetic penicillin derivative used for gene technology when carbenicillin-resistant plasmids are studied. Typically used at 30-50 µg/ml for selection of carbenicillin-resistant Escherichia coli.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Potency: ≥770 µg/mg
Advertência
Toxicity: Harmful (C)
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C) for long term storage or refrigerate (4°C) for short-term storage. Aqueous stock solutions are stable for 72 h at 4°C or for 4 months at -20°C.
Outras notas
Payne, D.J., and Amyes, S.G. 1993. J. Med. Microbiol. 38, 114.
DeSutter, K., et al. 1992. Mol. Microbiol.6, 2201.
Monraie, D., et al. 1992. FEBS Lett.306, 108.
Sakurai, Y., et al. 1991. J. Bacteriol.173, 7038.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Ampicillin meets USP testing specifications
Sigma-Aldrich
A1593
Ampicillin
mio-inositol ≥99% (GC), BioReagent
Sigma-Aldrich
I7508
mio-inositol