Following reconstitution in DMSO, it is recommended to aliquot and freeze stock solutions at -20°C for up to 1 month. The solution stability at -80°C has not been determined for this product.
203391
(-)-Blebbistatin
≥98% (HPLC), solid, ATPase inhibitor, Calbiochem®
Sinônimo(s):
(-)-Blebbistatin
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
(-)-Blebbistatin, The active enantiomer of (±)-Blebbistatin that accounts for the inhibitory activity towards ATPase and myosin II-dependent cellular processes.
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
potência
2 μM IC50
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
yellow
solubilidade
methanol: 1.5 mg/mL
100% DMSO: 100 mg/mL
90% DMSO: 75 mg/mL
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N2(CC[C@@]3(C2=Nc4c(cc(cc4)C)C3=O)O)c1ccccc1
InChI
1S/C18H16N2O2/c1-12-7-8-15-14(11-12)16(21)18(22)9-10-20(17(18)19-15)13-5-3-2-4-6-13/h2-8,11,22H,9-10H2,1H3/t18-/m1/s1
chave InChI
LZAXPYOBKSJSEX-GOSISDBHSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Shu, S., et al. 2005. Proc. Natl. Acad. Sci. USA102, 1472.
Kovacs, M., et al. 2004. J. Biol. Chem.279, 35557.
Straight, A.F., et al. 2003. Science299, 1743.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
-
Can this be stored in -80 once in 90%DMSO?
1 answer-