201102
Bilirubin Conjugate, Ditaurate, Disodium Salt
solid, bilirubin standard, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Bilirubin ditaurate (BDT)
About This Item
Produtos recomendados
product name
Bilirubin Conjugate, Ditaurate, Disodium Salt, Bilirubin Conjugate, Ditaurate, Disodium Salt is suitable as a direct bilirubin standard. Behaves similar to purified bilirubin glucuronides from human bile in diazo tests. Unstable in solution.
Nível de qualidade
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
solubilidade
water: 10 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Suitable as a direct bilirubin standard
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1