196870
BAY 11-7082
≥98% (HPLC), solid, NF-kB/TNF-α inhibitor, Calbiochem
Sinônimo(s):
BAY 11-7082, (E)3-[(4-Methylphenyl)sulfonyl]-2-propenenitrile
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
BAY 11-7082, The BAY 11-7082, also referenced under CAS 19542-67-7, controls the biological activity of TNF-α. This small molecule/inhibitor is primarily used for Inflammation/Immunology applications.
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
off-white
solubilidade
DMSO: 200 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)(c1ccc(cc1)C)\C=C\C#N
InChI
1S/C10H9NO2S/c1-9-3-5-10(6-4-9)14(12,13)8-2-7-11/h2-6,8H,1H3/b8-2+
chave InChI
DOEWDSDBFRHVAP-KRXBUXKQSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
TNF-α-inducible phosphorylation of IκBα
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Izban, K.F., et al. 2000. Hum. Pathol.31, 1482.
Pierce, J.W., et al. 1997. J. Biol. Chem. 272, 21096.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3