1.93648
Tiossulfato de sódio pentaidratado
EMPLURA®
Sinônimo(s):
Sodium thiosulfate pentahydrate
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
EMPLURA®
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[S](=S)(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O
InChI
1S/2Na.H2O3S2.5H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;/h;;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q2*+1;;;;;;/p-2
chave InChI
PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1