Documentos Principais
1.06513
SAFC
Tiossulfato de sódio pentaidratado
pure
Sinônimo(s):
Tiossulfato de sódio pentaidratado, Anticloro
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Na2O3S2 · 5H2O
Número CAS:
Peso molecular:
248.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
231-867-5
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Formulário
solid
pH
6.0-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pf
48 °C
solubilidade
701 g/L
densidade
1.74 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
pharma/biopharma processes
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[S](=S)(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O
InChI
1S/2Na.H2O3S2.5H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;/h;;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q2*+1;;;;;;/p-2
chave InChI
PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Aplicação
O tiossulfato de sódio pentahidratado é utilizado como antioxidante ou agente quelante e é adequado para uso em processos farmacêuticos.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1