Documentos
1.93251
Supelco
Difosfato tetrassódico decaidratado
for analysis EMPARTA® ACS
Sinônimo(s):
tetra-Sodium diphosphate decahydrate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Na4O7P2 · 10H2O
Número CAS:
Peso molecular:
446.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
grau
ACS reagent
temperatura de armazenamento
room temp
InChI
1S/4Na.H4O7P2.10H2O/c;;;;1-8(2,3)7-9(4,5)6;;;;;;;;;;/h;;;;(H2,1,2,3)(H2,4,5,6);10*1H2/q4*+1;;;;;;;;;;;/p-4
chave InChI
VZWGHDYJGOMEKT-UHFFFAOYSA-J
Categorias relacionadas
Embalagem
1.93251.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
1.93251.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 4
1.93251.9051: 50 kg, Minimum order quantity: 1
Informações legais
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1