Documentos
1.06469
Supelco
Hidróxido de sódio
pellets for analysis (max. 0.02% K) EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur,ISO
Sinônimo(s):
‘Soda cáustica’
About This Item
Fórmula linear:
NaOH
Número CAS:
Peso molecular:
40.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352305
Número do índice EC:
215-185-5
NACRES:
NA.21
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
densidade de vapor
>1 (vs air)
pressão de vapor
<18 mmHg ( 20 °C)
3 mmHg ( 37 °C)
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
99-100% (total alkilinity calculated as NaOH)
forma
pellets
Impurezas
≤0.0003% Total nitrogen (N)
pH
>14 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pf
318 °C (lit.)
solubilidade
water: 1090 g/L at 20 °C
densidade
2.13 g/cm3 at 20 °C
traços de ânion
carbonate (as Na2CO3): ≤0.5%
chloride (Cl-): ≤0.0005%
phosphate (PO43-): ≤0.0005%
silicate (as SiO2): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.0005%
traços de cátion
Al: ≤0.0005%
As: ≤0.0001%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0002%
Fe: ≤0.0005%
Hg: ≤0.00001%
K: ≤0.020%
Mg: ≤0.0005%
Ni: ≤0.0005%
Pb: ≤0.0005%
Zn: ≤0.001%
heavy metals (as Ag): ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
chave InChI
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Aplicação
  • Biossorvente derivado da casca de café para remoção eficiente de metais pesados tóxicos de águas residuais.: Os pesquisadores desenvolveram um biossorvente de casca de café para remover metais pesados de águas residuais. O hidróxido de sódio desempenha um papel fundamental na ativação química da casca de café, aumentando sua capacidade de adsorção (Quyen et al., 2021).
  • Desenvolvimento de métodos espectrofotométricos avançados com assistência quimiométrica para a determinação de cromolina sódica e seus produtos de degradação alcalinos.: Este artigo apresenta métodos espectrofotométricos avançados para análise de cromolina sódica e seus produtos de degradação. O hidróxido de sódio é utilizado para induzir a degradação da cromolina sódica, permitindo o estudo de seus produtos de quebra (El Zahar et al., 2020).
  • Métodos analíticos de alta resolução e alta produtividade para d-tagatose e impurezas relacionadas ao processo usando eletroforese capilar.: O estudo desenvolve métodos de eletroforese capilar para analisar a d-tagatose e suas impurezas. O hidróxido de sódio é empregado como eletrólito para melhorar a separação e a resolução no processo de eletroforese (Surapureddi et al., 2020).
  • Fósforo na reciclagem de fertilizantes – desafios analíticos.: Esta pesquisa aborda os desafios analíticos na determinação do fósforo na reciclagem de fertilizantes. O hidróxido de sódio é utilizado para ajustar o pH das amostras, o que é crucial para a quantificação precisa do fósforo (Krüger and Adam, 2017).
Ligação
Substitui: SX0590; SX0590-20
Nota de análise
Teor (acidimétrico, NaOH): 99%-100%
Teor (alcalinidade total calculada como NaOH): 99%-100%
Identidade: passa no teste
Aspecto da solução: passa no teste
Carbonato (como Na₂CO₃): ≤ 0,5%
Cloreto (Cl): ≤ 0,0005%
Fosfato (PO₄): ≤ 0,0005%
Silicato (SiO₂): ≤ 0,001%
Sulfato (SO₄): ≤ 0,0005%
Nitrogênio (N) total: ≤ 0,0003%
Metais pesados (como Ag): ≤ 0,0005%
Metais pesados (como Pb): ≤ 0,0005%
Al (alumínio): ≤ 0,0005%
As (arsênico): ≤ 0,0001%
Ca (cálcio): ≤ 0,0005%
Cu (cobre): ≤ 0,0002%
Fe (ferro): ≤ 0,0005 %
Hg (mercúrio): ≤ 0,00001%
K (potássio): ≤ 0,020%
Mg (magnésio): ≤ 0,0005%
Ni (níquel): ≤ 0,0005%
Pb (chumbo): ≤ 0,0005%
Zn (zinco): ≤ 0,001%
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3