1.06591
Difosfato tetrassódico decaidratado
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Sinônimo(s):
Difosfato tetrassódico decaidratado, Pirofosfato tetrassódico, TSPP
About This Item
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
reag. Ph. Eur.
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
99.0-103.0% (acidimetric)
Formulário
solid
Impurezas
≤0.001% Total nitrogen (N)
≤0.01% Insoluble matter
pH
9.5-10.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pf
988 °C (anhydrous substance)
densidade
1.82 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
650 kg/m3
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.1%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
traços de cátion
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])([O-])O[P](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/4Na.H4O7P2.10H2O/c;;;;1-8(2,3)7-9(4,5)6;;;;;;;;;;/h;;;;(H2,1,2,3)(H2,4,5,6);10*1H2/q4*+1;;;;;;;;;;;/p-4
chave InChI
VZWGHDYJGOMEKT-UHFFFAOYSA-J
Categorias relacionadas
Ligação
Nota de análise
Matéria insolúvel: ≤ 0,01%
Valor de pH (5%; água, 25 °C): 9,5-10,5
Cloreto (Cl): ≤ 0,001%
Ortofosfato (PO4): ≤ 0,1%
Sulfato (SO₄): ≤ 0,005%
Nitrogênio (N) total: ≤ 0,001%
Metais pesados (como Pb): ≤ 0,0005%
Fe (ferro): ≤ 0,0005%
K (potássio): ≤ 0,005%
Corresponde às normas da ACS, Reag. da Ph. Eur.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1