Documentos Principais
1.93230
Supelco
Hidrogenofosfato dipotássico tri-hidratado
for analysis EMPARTA® ACS
Sinônimo(s):
di-Potassium hydrogen phosphate trihydrate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
HK2O4P · 3H2O
Número CAS:
Peso molecular:
228.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
ACS reagent
anhydrous
Formulário
solid
pH
9.2(- weakly alkaline)
pf
>450 °C (> 842 °F)
solubilidade
water: soluble
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[K+].[P](=O)([O-])([O-])O.O.O.O
InChI
1S/2K.H3O4P.3H2O/c;;1-5(2,3)4;;;/h;;(H3,1,2,3,4);3*1H2/q2*+1;;;;/p-2
chave InChI
XQGPKZUNMMFTAL-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Embalagem
1.93230.0521: 500 g, Minimum order quantity: 1
1.93230.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 1
1.93230.9051: 50 kg, Minimum order quantity: 1
Informações legais
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1