Documentos Principais
1.93226
Supelco
Tartarato de sódio e potássio tetraidratado
for analysis EMPARTA® ACS
Sinônimo(s):
Potassium sodium tartrate tetrahydrate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H4KNaO6 · 4H2O
Número CAS:
Peso molecular:
282.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
grau:
ACS reagent
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
ACS reagent
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[Na+].[O-]C(=O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)[O-].O.O.O.O
InChI
1S/C4H6O6.K.Na.4H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;;4*1H2/q;2*+1;;;;/p-2/t1-,2-;;;;;;/m1....../s1
chave InChI
VZOPRCCTKLAGPN-ZFJVMAEJSA-L
Embalagem
1.93226.0521: 500 g, Minimum order quantity: 1
1.93226.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 1
Informações legais
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1