Documentos Principais
1.93221
Supelco
Cloreto de amônio
Sinônimo(s):
Ammonium chloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
H4ClN
Número CAS:
Peso molecular:
53.49
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
for analytical purposes
linha de produto
EMPARTA®
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].N.[H+]
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3
chave InChI
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Embalagem
1.93221.0521: 500 g, Minimum order quantity: 1
1.93221.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 1
Informações legais
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1