Documentos Principais
1.93209
Supelco
Fosfato de sódio
anhydrous for analysis EMPARTA® ACS
Sinônimo(s):
Fosfato sec-sódico, Fosfato dissódico, Hidrogenofosfato de sódio, Hidrogenofosfato dissódico
About This Item
Fórmula linear:
Na2HPO4
Número CAS:
Peso molecular:
141.96
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161705
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
ACS reagent
anhydrous
linha de produto
EMPARTA®
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[H]OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
chave InChI
BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Embalagem
1.93209.0521: 500G, Minimum order quantity: 20
1.93209.9051: 50 kg, Minimum order quantity: 1
Informações legais
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1