Documentos Principais
1.04928
Supelco
Carbonato de potássio
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Sinônimo(s):
Carbonato de potássio
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
CK2O3
Número CAS:
Peso molecular:
138.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
209-529-3
NACRES:
NA.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
≥99.0% (acidimetric)
≥99.0% dry basis (acidimetric)
Formulário
solid
potência
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impurezas
≤0.005% Insoluble matter
≤0.01% Substances precipitated by ammonia
perda
≤1% loss on drying, 300 °C
pH
11.5-12.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pf
891 °C
densidade
2.43 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
750 kg/m3
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.003%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
silicate (as SiO2): ≤0.005%
sulfur compounds (as SO42-): ≤0.003%
traços de cátion
Ca: ≤0.002%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
Mg: ≤0.001%
N: ≤0.001%
Na: ≤0.02%
Pb: ≤0.0005%
heavy metals: ≤0.0005%
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[K+].[O-]C(=O)[O-]
InChI
1S/CH2O3.2K/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
chave InChI
BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
  • Pirólise catalítica e carbonização in situ de cascas de nozes: Esta pesquisa apresenta um método para a poligeração de energia e o melhor desempenho eletroquímico de carbonos usando carbonato de potássio. O estudo destaca a aplicação na produção de biochar e seu potencial uso em dispositivos de conversão e armazenamento de energia, demonstrando a integração da sustentabilidade ambiental e da ciência de materiais (He W et al., 2024).
  • Síntese melhorada de 6-bromo-7-[(11)C]metilpurina para uso clínico: Este artigo descreve o processo de síntese aprimorado que envolve carbonato de potássio, que é crucial para a preparação de radiofármacos utilizados na geração de imagens médicas. Isso ressalta o papel do composto no aprimoramento da pesquisa e diagnóstico farmacêutico (Okamura T et al., 2024).
  • Efeitos da goma xantana e do carbonato de potássio na qualidade e propriedades de sabor das massas congeladas de Jiuniang: O estudo explora o uso de carbonato de potássio na ciência alimentar, particularmente na melhoria da textura e do sabor de produtos de massa congelada. Apresenta potencial aplicação nas indústrias de preservação e processamento de alimentos (Ma W et al., 2023).
  • Potencial de biossólidos GTL em uma economia circular: Este artigo investiga o uso de carbonato de potássio no tratamento e utilização de biossólidos, destacando seu papel na sustentabilidade ambiental e no manejo de resíduos. A pesquisa contribui para o desenvolvimento de tecnologias mais ecológicas no setor de fabricação da ciência da vida (Zuhara S et al., 2023).
  • O-alquilação anomérica β-seletiva mediada por carbonato de potássio com eletrófilos primários: O artigo apresenta um método para sintetizar os glicerofosfolipídeos usando carbonato de potássio, enfatizando sua importância na síntese orgânica e em aplicações farmacêuticas. Isso demonstra a adaptabilidade do carbonato de potássio na facilitação de reações químicas complexas na pesquisa farmacêutica (Lakshika Hettiarachchi I et al., 2023).
Ligação
Substitui: PX1390; PX1390-1; PX1390-20
Nota de análise
Teor (acidimétrico; calculado em substância seca): ≥ 99,0%
Teor (acidimétrico): ≥ 99,0%
Matéria insolúvel: ≤ 0,005%
Cloreto (Cl): ≤ 0,003%
Fosfato (PO₄): ≤ 0,001%
Silicato (SiO₂): ≤ 0,005%
Enxofre total (como SO): ≤ 0,003%
Nitrogênio (N) total: ≤ 0,001%
Metais pesados (ACS): ≤ 0,0005%
Ca (cálcio): ≤ 0,002%
Cu (cobre): ≤ 0,0005%
Fe (ferro): ≤ 0,0005 %
Mg (magnésio): ≤ 0,001%
Na (sódio): ≤ 0,02%
Pb (chumbo): ≤ 0,0005%
Substâncias precipitadas por amônia: ≤ 0,01%
Perda na secagem (300 °C): ≤ 1,0%
Corresponde às normas ACS, ISO, Reag. da Ph. Eur.
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf