171375
Amphotericin B, Streptomyces sp.
A polyene antifungal antibiotic that non-specifically induces loss of low molecular weight substances from cells. Binds to sterols and disrupts osmotic integrity of fungal membrane. Causes suppression of bone marrow progenitor cells.
Sinônimo(s):
Amphotericin B, Streptomyces sp., Fungizone
Ensaio
>86% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
yellow
solubilidade
DMSO: 30-40 mg/mL
DMF: soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C47H73NO17/c1-27-17-15-13-11-9-7-5-6-8-10-12-14-16-18-34(64-46-44(58)41(48)43(57)30(4)63-46)24-38-40(45(59)60)37(54)26-47(61,65-38)25-33(51)22-36(53)35(52)20-19-31(49)21-32(50)23-39(55)62-29(3)28(2)42(27)56/h5-18,27-38,40-44,46,49-54,56-58,61H,19-26,48H2,1-4H3,(H,59,60)/b6-5-,9-7-,10-8-,13-11-,14-12-,17-15-,18-16-/t27-,28-,29-,30+,31+,32+,33-,34-,35+,36+,37-,38-,40+,41-,42+,43+,44-,46-,47+/m0/s1
chave InChI
APKFDSVGJQXUKY-ZNVUZQDLSA-N
Descrição geral
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Charak, B.S., et al. 1994. Br. J. Haematol. 88, 693.
Barth, C., et al. 1993. J. Biophys.64, 92.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3