1.66684
Tryptic Soy Agar
with Lecithin and Tween®, 90mm ICR+ Settle plate, irradiated, triple packed, for environmental monitoring (Isolator and Clean room)
Sinônimo(s):
TSA, Soybean Casein Digest Agar, ICR plus Settle plate
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polystyrene plate
Nível de qualidade
Agency
EP
USP
esterilidade
sterile; γ-irradiated
forma
plate
Características
2D bar code
ready-to-use
embalagem
pkg of (20/120 Plates per box)
Profundidade
90 mm
pH
(7.3 (in H2O))
aplicação(ões)
air monitoring
microbiology
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
15-25°C
adequação
bacteria
fungi
Descrição geral
Aplicação
Embalagem
1666840120-CN: 120 Plates per box
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2