Documentos Principais
165350
Sigma-Aldrich
PARP Inhibitor I, 3-ABA
The PARP Inhibitor I, 3-ABA, also referenced under CAS 3544-24-9, controls the biological activity of PARP. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Sinônimo(s):
PARP Inhibitor I, 3-ABA, 3-Aminobenzamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H8N2O
Número CAS:
Peso molecular:
136.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
descrição
RTECS - CU8992000
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (GC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white
solubilidade
ethanol: 1 mg/mL
water: 1 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
10-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1cc(ccc1)C(=O)N
InChI
1S/C7H8N2O/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H2,9,10)
chave InChI
GSCPDZHWVNUUFI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
A cell-permeable anti-proliferative agent that acts as an inhibitor of poly(ADP-ribose) polymerase (PARP). Has minimal effect on bacterial toxin-mediated ADP-ribosylation. An inhibitor of UV-induced apoptosis. Also strongly inhibits K562 target cell killing by human effector natural killer cells.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cell permeable: yes
Primary Target
PARP
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Advertência
Toxicity: Irritant (B)
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C ). Stock solutions are stable for 3 months at -20°C.
Outras notas
Tiozzo, R., et al. 1996. Biochem. Biophys. Res. Commun. 225, 826.
Malorni, W., et al. 1995. Biochem. Biophys. Res. Commun. 207, 715.
Malorni, W., et al. 1994. Biochem. Biophys. Res. Commun. 199, 1250.
Monti, D., et al. 1994. Biochem. Biophys. Res. Commun.199, 525.
Kozak, K.R., and Ross, I.A. 1991. Biochem. Biophys. Res. Commun.179, 1225.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3