Documentos Principais
1.50012
Supelco
Hibar® RT HPLC Columns for customized packing
L × I.D. 125 mm × 4.6 mm, please select HPLC sorbent for Column filling
Sinônimo(s):
Hibar HPLC Column
About This Item
Código UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
Hibar® 125-4,6, suitable for HPLC
Parâmetros
400 bar pressure
Nível de qualidade
técnica(s)
HPLC: suitable
coluna C × D.I.
12.5 cm × 4 mm
técnica de separação
supercritical fluid (SFC)
temperatura de armazenamento
no temp limit
Descrição geral
HPLC column, customized packing, please specify packing material
Informações legais
Hibar is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany