Documentos Principais
1.09309
Supelco
LiChrosorb® Si 100 (10 µm) HPLC Columns
HPLC sorbent, CAS 7631-86-9, EC Number 231-545-4, chemical formula SiO₂.
Sinônimo(s):
Silica gel
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41115709
Número do índice EC:
231-545-4
NACRES:
SB.52
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
Gel de sílica, LiChrosorb® Si 100 (10 µm). CAS 7631-86-9, EC Number 231-545-4, chemical formula SiO₂.
Materiais
stainless steel column
Agency
suitable for USP L3
linha de produto
LiChrosorb®
potência
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Características
endcapped: no
Parâmetros
60 °C max. temp.
técnica(s)
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
Matriz
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
Silica bonding phase
tamanho de partícula
10 μm
tamanho de poro
100 Å pore size
pH operacional
2-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
p.e.
2230 °C
pf
>1600 °C
densidade volumétrica
200‑800 kg/m3
técnica de separação
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
temperatura de armazenamento
no temp limit
cadeia de caracteres SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
chave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
LiChrosorb® Si 100 is a reliable irregular shaped silica sorbents with a pore diameter of 100A for normal phase chromatography.
Nota de análise
Pore volume: 0.98 - 1.06 ml/g
Specific surface area (BET): 290 - 340 m²/g
particle size (Malvern) (d10): 8.7 - 10.0 µm
particle size (Malvern) (d50): 12.0 - 14.0 µm
particle size (Malvern) (d90): 17.5 - 20.5 µm
Pressure: 10 - 16 bar
Theoretical Plates (N/m) (2-Nitrotoluene): ≥ 25000
Symmetry (2-Nitrotoluene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (2-Nitrotoluene): 0.5 - 2.0
Informações legais
LiChrosorb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany