1.46762
ReadyPlate 55 KIT TGE Agar
suitable for filtration, microbiology, box of 150 sets (55 mm plate and EZ-PAK membrane filter)
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
gridded white mixed cellulose esters (MCE) membrane
Nível de qualidade
Agency
ISO
Formulário
plate (ready-to-use)
Características
ready-to-use
embalagem
box of 150 sets (55 mm plate and EZ-PAK membrane filter)
fabricante/nome comercial
ReadyPlate™
técnica(s)
cell counting: suitable (total viable count (TVC))
tamanho de poro
0.45 μm pore size
aplicação(ões)
filtration
microbiology
food and beverages
temperatura de armazenamento
15-25°C
adequação
nonselective for
Categorias relacionadas
Descrição geral
Packaging: 55 mm plate and EZ PAK membrane filter (150 sets per box)
Synonym: Tryptone Glucose Extract Agar, Tryptone Glucose Meat Extract Agar
Informações legais
Código de classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13