Documentos
1.46770
Millipore
ReadyPlate 55 KIT m Green Agar
suitable for detection, filtration, box of 150 sets 55 mm plates and membrane filters
About This Item
Código UNSPSC:
41106227
NACRES:
NA.74
Materiais
gridded white mixed cellulose esters (MCE) membrane
Nível de qualidade
Agency
ISO
Características
ready-to-use
embalagem
box of 150 sets 55 mm plates and membrane filters
fabricante/nome comercial
ReadyPlate
tamanho de poro
0.45 μm pore size
aplicação(ões)
detection
filtration
food and beverages
industrial qc
microbiology
water monitoring
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
Application: Detection of yeast, mould and aciduric bacteria, Membrane filtration method
Packaging: 55 mm plate and EZ PAK membrane filter (150 sets per box)
Synonym: Schaufuss Pottinger Medium
Informações legais
READYPLATE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2