Documentos
1.46765
Millipore
ReadyPlate 55 Slanetz&Bartley ISO 7899
for Enterococcus spp., suitable for filtration, diam. 55 mm, box of 20 plates
About This Item
Código UNSPSC:
41106217
NACRES:
NA.74
Agency
ISO 7899
linha de produto
ReadyPlate
forma
plate (ready-to-use)
Características
ready-to-use
embalagem
box of 20 plates
Diâmetro
55 mm
aplicação(ões)
filtration
food and beverages
microbiology
temperatura de armazenamento
15-25°C
adequação
Enterococcus spp.
Categorias relacionadas
Descrição geral
Application: Detection and enumeration of intestinal enterococci in water, Membrane filtration method
Packaging: 55 mm plate (20 plates per box)
Synonym: m-Enterococcus Agar acc. Slanetz and Bartley, Enterococcus Selective Agar
Informações legais
READYPLATE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2