1.46549
Ágar Sabouraud Dextrose
Chloramphenicol, lid, ICR plus: lockable contact plate, plate diam. 55 mm, sterile; γ-irradiated, single packed of 20 plates, suitable for surface monitoring
Sinônimo(s):
SDA Contact plate, SDA with Chloramphenicol
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polystyrene plate
Nível de qualidade
Agency
EP
USP
esterilidade
sterile; γ-irradiated
forma
plate (ready-to-use)
Características
lid ICR plus: lockable contact plate
ready-to-use
composição
Chloramphenicol
embalagem
single packed of 20 plates
diâmetro da placa
55 mm
pH
5.6 ( in H2O)
aplicação(ões)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
surface monitoring
compatibilidade
stand alone
temperatura de armazenamento
room temp
adequação
molds
yeasts
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
Contact Plates and Swabs for Personnel and Surface Monitoring in Cleanrooms and Isolators