Documentos Principais
1.44226
Millipore
Tiras de ágar Hycon® TC-y
Tryptic Soy Agar, Thioglycollate, Lecithin, Polysorbate 80, γ-irradiated, double packed of 40 units, suitable for air monitoring
Sinônimo(s):
Tiras de ágar Hycon prontas para uso, TSA, tiras de ágar digerido de caseína-soja
About This Item
Código UNSPSC:
41113035
NACRES:
NA.74
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Agency
EP
JP
USP
Nível de qualidade
esterilidade
γ-irradiated
Formulário
plate (ready-to-use)
Características
individually wrapped
composição
Lecithin
Polysorbate 80
Thioglycollate
embalagem
double packed of 40 units
fabricante/nome comercial
HYCON®
pH
7.3 ( in H2O)
aplicação(ões)
air monitoring
pharmaceutical
compatibilidade
for use with RCS® High Flow Touch
temperatura de armazenamento
2-25°C
adequação
bacteria
fungi
Descrição geral
As tiras de ágar TC-y são meios de cultura prontos para uso para avaliação de microrganismos transportados pelo ar com amostradores de ar RCS®. Cada tira de ágar individual é soldada em uma aba relacrável e 100% controlada visualmente, garantindo máxima segurança em ambientes críticos. O ágar tríptico de soja é envasado em um filme de suporte flexível. O ágar tríptico de soja (TSA, ágar tríptico de soja, ágar digerido de caseína-soja) é um meio complexo para cultivo e isolamento de uma ampla gama de bactérias, leveduras e bolores. O meio é suplementado com neutralizantes, como lecitina e polissorbato 80
Ágar tríptico de soja irradiado com radiação gama, com embalagem dupla; para determinação da contagem total de células viáveis em ambientes assépticos. Para uso com amostradores de microrganismos do ar RCS. Armazenar a 2-25 °C.
Aplicação
As tiras de ágar são usadas para monitorar o ar ambiente e gases comprimidos com os amostradores de ar RCS®. Essas tiras de ágar são irradiadas com radiação gama e embaladas em bolsas triplas para aplicações específicas dentro de ambiente isolante e crítico.
Informações legais
HYCON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RCS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
For easy and flexible microbiological monitoring of surfaces in the food & beverage industry.