Documentos Principais
14-504-M
Sigma-Aldrich
PKCδ Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal His6-tagged, recombinant amino acids 2-end, of human PKCδ. For use in Kinase Assays.
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
human
Nível de qualidade
100
300
recombinante
expressed in Sf21 cells
peso molecular
Mw 78.7 kDa
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
activity assay: suitable (kinase)
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Informações sobre genes
human ... PRKCD(5580)
Descrição geral
N-terminal His6-tagged, recombinant amino acids 2-end, of human PKCδ
PKC Lipid activator (Catalog # 20-133) is required for use.
Product Source: Human PKCδ expressed in Sf21 cells.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Protein Target: PKCδ
Embalagem
Also available in 250 µg size --call for pricing and availability and reference catalog number 14-504M when ordering the 250 µg size.
Qualidade
Routinely evaluated by phosphorylation of PKC Substrate Peptide
Outras notas
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Informações legais
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2