Documentos Principais
Z326623
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask, PP stopper, clear glass
volume 250 mL, accuracy: 0.15 mL, polypropylene stopper, neck joint: ST/NS 14/23
Sinônimo(s):
Flasks
Selecione um tamanho
2 EA
R$ 636,00
R$ 636,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
2 EA
R$ 636,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
R$ 636,00
Check Cart for Availability
Materiais
borosilicate glass
polypropylene stopper
Junta
joint: ST/NS neck14/23
descrição
calibrated to contain (TC, IN)
esterilidade
non-sterile
Características
accuracy class A (DIN EN ISO 1042, calibrated to contain (TC, EX))
closure type PP Stopper
embalagem
pack of 1
fabricante/nome comercial
BRAND
faixa de medição de volume
250 mL, accuracy: 0.15 mL
capacidade
250 mL
Descrição geral
Volumetric flasks according to DIN EN ISO 1042, Class A, conformity certified. Made from Boro 3.3. Supplied with a square-grip PP stopper. Marks and inscriptions in high contast blue enamel.
All BLAUBRAND® volumetric flasks are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
Outras notas
BR37251 (India)
Informações legais
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)