Z678376
Finnpipette® F2 variable volume pipette
volume 1-10 mL
Selecione um tamanho
R$ 4.250,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 4.250,00
Produtos recomendados
Características
color-coded red
electronic: no
single-channel
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Finn 4642110
volume
1-10 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
- Advanced Volume Gearing mechanism (AVG) ensures increased accuracy and precision
- Big display with white numbers on black background for increased visibility
- Double action pipetting button with very light and smooth pipetting action
- Fully autoclavable
- Super blow-out piston with volumes of 50μl and below
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)