Documentos Principais
1.44107
Millipore
Kit de tira em branco HyCon®
Empty Agar Strips, for use with RCS® High Flow Touch, suitable for air monitoring
Sinônimo(s):
Tiras de ágar Hycon prontas para uso
About This Item
Código UNSPSC:
41113035
NACRES:
NA.74
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Formulário
plate
Características
individually wrapped
embalagem
pkg of 50 units
fabricante/nome comercial
HYCON®
aplicação(ões)
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
compatibilidade
for use with RCS® High Flow Touch
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
O kit de tiras em branco consiste em tiras lacradas vazias, fabricadas em um ambiente controlado, e destina-se a aplicações onde as tiras de ágar prontas para uso não atendem às exigências do usuário. Abra 1/3 da embalagem, puxando o lacre plástico no lado arredondado da embalagem. Remova a tira da embalagem. Encha a tira uniformemente com 10 ml de um meio de ágar pré-preparado usando técnicas assépticas e deixe-o solidificar. Retorne a tira cheia para a embalagem original e feche a embalagem com a lâmina de cobertura inclusa até o uso. As tiras são projetadas para serem usadas com amostradores de ar RCS®.
Aplicação
As tiras de ágar são usadas para monitorar o ar ambiente e gases comprimidos com os amostradores de ar RCS®.
Informações legais
HYCON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RCS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Visite a Biblioteca de Documentos
Conteúdo relacionado
For easy and flexible microbiological monitoring of surfaces in the food & beverage industry.
O controle de desinfecção segundo a APPCC no setor de alimentos e bebidas é essencial para garantir a segurança de produtos e para atender à conformidade regulatória. Oferecemos uma extensa gama de produtos usados nos processos de controle de desinfecção e monitoramento de higiene para a fabricação de alimentos e bebidas.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.