BR470055
BRAND® cover glass
L × W 22 mm × 22 mm, square
Sinônimo(s):
Cover glasses, Microscopy
Selecione um tamanho
R$ 1.159,00
Disponível para enviar em28 de abril de 2025Detalhes
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.159,00
Disponível para enviar em28 de abril de 2025Detalhes
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
square
fabricante/nome comercial
BRAND 470055
C × L
22 mm × 22 mm
espessura
0.13-0.17 mm , No. 1
Descrição geral
Características e benefícios
- BRAND® borosilicate cover glass offers superior clarity and excellent chemical resistance.
- Cover glasses for microscope slides are clean, dust/grease free and distortion-free.
- Full automatic production guarantees "ready-for-use" quality.
- Flatness within ± 3 μm.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)