Documentos Principais
137666
SAFC
Ethylene Glycol Emprove® Evolve
CIP (cleaning in place)
Fabricação farmacêutica
About This Item
Código UNSPSC:
12352137
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Agency
CIP (cleaning in place)
Nível de qualidade
pressão de vapor
0.053 hPa ( 20 °C)
Ensaio
≥99.5% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
410 °C
Lim. expl.
3.2-15.3 %
Impurezas
≤0.00002% Chloride (CI)
≤0.001% Acidity (as CH3COOH)
pH
6-7.5 (20 °C, 100 g/L)
p.e.
197.6 °C/1013 hPa
pf
-14--10 °C
temperatura de transição
flash point 111 °C
densidade
1.11 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
pharma/biopharma processes
temperatura de armazenamento
2-30°C
Descrição geral
The new Ehtylene Glycol Emprove® Evolve meets the increasing quality requirements of of the biopharma industry for cleaning and storage of protein A resin.
We offer a range of high quality critical raw materials plus the documentation and expertise to help our customers meet stringent regulatory requirements. Our SAFC® portfolio of high-quality products withstands strict quality control procedures.
Aplicação
Ethylene Glycol EMPROVE® Evolve meets the increasing quality requirements of the biopharma industry for cleaning and storage of protein A resin in downstream processes.
This chemical is used in the downstream process for the cleaning and storage of protein A resin.
Características e benefícios
Ethylene Glycol Emprove® Evolve cleaning and storage chemical can increase the lifetime of our Eshmuno® A resin as well as other protein A resins.
Embalagem
Packsizes:
  • 1376661000: 1 L
  • 1376669025: 25 L
  • 1376669950: 950 L
Outras notas
More than 100% increase in column lifetime was achieved using a mixture of 20 % Ethylene Glycol and 0.1M NaOH solution. As a comparison, using traditional 0.1M solution resulted in an 80 % drop after just 250 cycles compared to an impressive 600 cycles using Ethylene Glycol Emprove® Evolve and 0.1M NaOH solution.
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Eshmuno is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation markHealth hazard
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Kidney
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
239.0 °F - open cup
Ponto de fulgor (°C)
115 °C - open cup
O que é o Programa Emprove®?
O programa Emprove® é um sistema que fornece documentação completa e aprofundada sobre os nossos filtros e componentes descartáveis, matérias-primas para a indústria farmacêutica e materiais de partida.
Material Qualification Dossier
Gratuito - Faça login para baixar
Material Qualification Dossier
Gratuito - Faça login para baixar
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuito - Faça login para baixar
Operational Excellence Dossier
Disponível mediante assinatura ou pagamento de taxa
Operational Excellence Dossier
Disponível mediante assinatura ou pagamento de taxa
Saiba mais sobre os benefícios uma assinatura do Programa Emprove® pode fornecer
Por que esses documentos não estão disponíveis?
Os dossiês Emprove® contêm informações destinadas a auxiliar no processo de registro e nas atividades de avaliação de risco dos produtores de fármacos e contêm informações confidenciais. Por favor, entre em contato conosco se desejar ter acesso.