Merck
1.37047
SAFC
Ácido acético
30%, EMPROVE® EXPERT, Ph. Helv.
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Ácido acético glacial
About This Item
Fórmula linear:
CH3CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
60.05
Beilstein:
506007
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
grau
GMO free
GMP
Halal
Kosher
Nível de qualidade
Agency
Ph. Helv.
densidade de vapor
2.07 (vs air)
linha de produto
EMPROVE® EXPERT
temperatura de autoignição
800 °F
Lim. expl.
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
índice de refração
n20/D 1.371 (lit.)
pb
117-118 °C (lit.)
pf
16.2 °C (lit.)
densidade
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning in place
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
atividade externa
Aflatoxin
temperatura de armazenamento
no temp limit
cadeia de caracteres SMILES
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
chave InChI
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
We offer a range of high quality critical raw materials, solvents and reagents plus the documentation and expertise to meet stringent regulatory requirements. In addition to our comprehensive portfolio, we also offer custom manufacturing services to meet your exact needs. As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Embalagem
1.37047.2500 / 2,5L / Glass bottle
1.37047.9025 / 25L / PE container
1.37047.9208 / 200L / PE barrel with dip tube
1.37047.9950 / 950L / IBC (PE)
1.37047.9958 / 950L / IBC (PE)
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
geralmente comprado junto com este produto
Nº do produto
Descrição
Preços
produto relacionado
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
>212.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 100 °C