Documentos Principais
8.17054
SAFC
Gluconato de sódio
E 576
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Gluconato de sódio
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H11NaO7
Número CAS:
Peso molecular:
218.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número E:
E576
Número do índice EC:
208-407-7
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Formulário
powder
temperatura de autoignição
>200 °C
potência
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7.0-8.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pf
170-175 °C
solubilidade
590 g/L
aplicação(ões)
pharma/biopharma processes
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[O-]C(=O)C(O)C(O)C(O)C(O)CO
InChI
1S/C6H12O7.Na/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;/h2-5,7-11H,1H2,(H,12,13);/q;+1/p-1
chave InChI
UPMFZISCCZSDND-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
O gluconato de sódio é normalmente utilizado como agente tampão e quelante. O gluconato de sódio E 576 é adequado para uso em processos farmacêuticos e como aditivo alimentar.
Exoneração de responsabilidade
A substância 8.17054 não tem número de registro REACH (Registro, Avaliação, Autorização e Restrição de Produtos Químicos), porque o único uso apoiado é o uso em produtos medicinais para uso humano ou veterinário ou em alimentos ou rações, conforme o artigo 2 do Regulamento REACH (CE) N.º 1907/2006.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1