Merck
Todas as fotos(5)
Documentos
1.32360
Millipore
Bloco MC-Media Pad®
for yeasts, for molds, Accredited for Food Stuff and Dried Cannabis Flower (THC>0.3%)
Sinônimo(s):
Teste de contagem de leveduras e mofo
About This Item
Código UNSPSC:
41171504
NACRES:
NA.75
Agency
AOAC® OMA
AOAC® PTM
MicroVal
esterilidade
sterile
linha de produto
MC-Media Pad®
Características
ready-to-use
pH
7.4 ( in H2O)
aplicação(ões)
food and beverages
personnel monitoring
surface monitoring
water monitoring
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-25°C
adequação
molds
yeasts
Descrição geral
O MC MEDIA PAD® oferece uma solução conveniente para testar rápida e rotineiramente a contaminação microbiana em materiais alimentícios e de bebidas, tanto crus quanto em processo, bem como em produtos acabados. O MC MEDIA PAD® é um dispositivo de cultura seca pré-esterilizado e pronto para o uso, simplificando os testes e minimizando a quantidade de resíduos. O MC MEDIA PAD® é composto de uma folha adesiva única, um bloco de teste revestido com meio e polímero absorção de água, e um filme de revestimento transparente, para reconstituir automaticamente o meio. O MC MEDIA PAD® Yeast & Mold destina-se à contagem de leveduras e bolores em alimentos com uma atividade de água (aw) de >0,95. O MC MEDIA PAD® é revestido com meio de crescimento e um indicador redox para detecção. Uma vez que a amostra líquida é inoculada no bloco de teste, a amostra se difunde por todo o bloco por ação capilar.
Aplicação
Recomenda-se a utilização dos moldes e leveduras do MC-Media Pad® para a detecção e enumeração de leveduras e moldes em alimentos, bebidas e flores de cannabis secas (THC>0,3%).
Características e benefícios
  • Em conformidade com as normas internacionais de alimentos & e bebidas
  • Reduzir o desperdício e economizar espaço
  • Resultados confiáveis e rápidos
  • Fácil de usar,—com menos etapas de manuseio do que os métodos tradicionais
  • Codificado por cores para garantir o uso do bloco de mídia correto
  • Fluxo de trabalho simplificado
Nota de análise
Se houver organismos-alvo presentes, eles crescem como colônias vermelhas a marrom avermelhadas no bloco de teste.
Informações legais
AOAC is a registered trademark of AOAC International
MC MEDIA PAD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
This article will focus on results obtained for MC-Media Pad RAC, MC-Media Pad Coliform, MC-Media Pad E. coli & Coliform & MC-Media Pad Yeast & Mold.
Protocolos
Comparison of MC-Media Pad® with different convenience solution products for indicator organism testing