Merck
Todas as fotos(5)
Documentos Principais
1.32359
Millipore
Bloco MC-Media Pad®
for rapid aerobic count
Sinônimo(s):
Teste de contagem aeróbica rápida, teste RAC
About This Item
Código UNSPSC:
41171504
NACRES:
NA.75
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Agency
AOAC® OMA
AOAC® PTM
MicroVal
linha de produto
MC-Media Pad®
Características
ready-to-use
condição de armazenamento
(Store upright)
técnica(s)
cell counting: suitable (total microbial count)
pH
7.2 ( in H2O)
aplicação(ões)
food and beverages
personnel monitoring
surface monitoring
water monitoring
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-25°C
adequação
aerobic bacteria
Descrição geral
O MC MEDIA PAD® oferece uma solução conveniente para testar rápida e rotineiramente a contaminação microbiana em materiais alimentícios e de bebidas, tanto crus quanto em processo, bem como em produtos acabados. O MC MEDIA PAD® é um dispositivo de cultura seca pré-esterilizado e pronto para o uso, simplificando os testes e minimizando a quantidade de resíduos. O MC MEDIA PAD® é composto de uma folha adesiva única, um bloco de teste revestido com meio e polímero absorção de água, e um filme de revestimento transparente, para reconstituir automaticamente o meio. Destina-se a determinar a contagem aeróbica total usando uma composição de meio especial e corantes de indicador de redox exclusivos não só para contagem padrão, mas também rápida. O MC MEDIA PAD® é revestido com meio seletivo e um substrato cromogênico para contagem aeróbica total. Uma vez que a amostra líquida é inoculada no bloco de teste, a amostra se difunde por todo o bloco por ação capilar.
Aplicação
O MC-Media Pad® permite a detecção rápida da contaminação microbiana aeróbica total e, portanto, é muito útil na verificação da contaminação microbiana em amostras de alimentos e bebidas brutos e em processo. Além de melhorar o fluxo de trabalho, ele também garante resultados precisos e confiáveis.
Características e benefícios
  • Economize espaço na geladeira e na incubadora
  • Vantagem & ecológica: reduza o impacto ambiental
  • Melhore o gerenciamento do estoque com uma vida útil de até 24 meses
  • Cumpra os regulamentos
  • Não é necessário nenhum dispositivo de espalhamento
  • Fluxo de trabalho simplificado
Nota de análise
Se houver bactérias aeróbias presentes, elas crescem como colônias vermelhas em bloco de teste.
Informações legais
AOAC is a registered trademark of AOAC International
MC MEDIA PAD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
This article will focus on results obtained for MC-Media Pad RAC, MC-Media Pad Coliform, MC-Media Pad E. coli & Coliform & MC-Media Pad Yeast & Mold.
Updates on ISO standards in food microbiology by expert Barbara Gerten from Merck
Protocolos
Comparison of MC-Media Pad® with different convenience solution products for indicator organism testing