123871
SC79
≥98% (sum of two isomers, HPLC), solid, Akt activator, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Akt Activator II, SC79, Ethyl-2-amino-6-chloro-4-(1-cyano-2-ethoxy-2-oxoethyl)-4H-chromene-3-carboxylate
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Akt Activator II, SC79, Akt Activator II, SC79, CAS 305834-79-1, is a cell-permeable compound that interacts with Akt PH domain PIP3 binding pocket and makes it more susceptible to phosphorylation by upstream Kinases.
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (sum of two isomers, HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
off-white
solubilidade
DMSO: 50 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1cc2c(cc1)OC(=C(C2C(C(=O)OCC)C#N)C(=O)OCC)N
InChI
1S/C17H17ClN2O5/c1-3-23-16(21)11(8-19)13-10-7-9(18)5-6-12(10)25-15(20)14(13)17(22)24-4-2/h5-7,11,13H,3-4,20H2,1-2H3
chave InChI
DXVKFBGVVRSOLI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Pleckstrin homology (PH) domain of Akt
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3