1.18789
Hydrogen Peroxide Test, photometric
photometric, 0.015-6.00 mg/L (H2O2), Spectroquant®
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Hydrogen Peroxide Test, photometric, 0.015-6.00 mg/L (H2O2), Spectroquant®
linha de produto
Spectroquant®
Nível de qualidade
uso
sufficient for 100 tests
analito(s) específico(s)
hydrogen peroxide
faixa de medição
0.015-6.00 mg/L (H2O2)
técnica(s)
photometry: suitable
compatibilidade
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
método de detecção
photometric (Neocuproin)
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
53.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
12 °C
Os clientes também visualizaram
Artigos
Aprenda sobre o controle de desinfecção e como selecionar o desinfetante certo entre as várias opções disponíveis em seus métodos e instrumentação baseados em fotometria e reflectometria.
Learn about disinfection control and how to select the right disinfectant among the various options available in its methods and instrumentation based on photometry and reflectometry.
Protocolos
Preparo de uma solução padrão para peróxido de hidrogênio
Preparation of a standard solution for Hydrogen peroxide