27816
Brilliant Blue R
250, for microscopy
Sinônimo(s):
Acid Blue 83, Brilliant indocyanin 6B, Coomassie Brilliant Blue R
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
for microscopy
Nível de qualidade
Formulário
powder
técnica(s)
microbe id | staining: suitable
λmax
589.2 nm in ethanol
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CCOc1ccc(Nc2ccc(cc2)C(\c3ccc(cc3)N(CC)Cc4cccc(c4)S([O-])(=O)=O)=C5\C=C/C(C=C5)=[N+](\CC)Cc6cccc(c6)S([O-])(=O)=O)cc1
InChI
1S/C45H45N3O7S2.Na/c1-4-47(31-33-9-7-11-43(29-33)56(49,50)51)40-23-15-36(16-24-40)45(35-13-19-38(20-14-35)46-39-21-27-42(28-22-39)55-6-3)37-17-25-41(26-18-37)48(5-2)32-34-10-8-12-44(30-34)57(52,53)54;/h7-30H,4-6,31-32H2,1-3H3,(H2,49,50,51,52,53,54);/q;+1/p-1
chave InChI
NKLPQNGYXWVELD-UHFFFAOYSA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?