Documentos Principais
1.14682
Supelco
COD solution B
for measuring range 10 - 150 mg/l; 2.85 ml per determination Spectroquant®
Sinônimo(s):
Nota 3
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
NACRES:
SE.11
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Formulário
liquid
classe(s) funcional(is) do analito
chemical oxygen demand (COD)
técnica(s)
photometry: suitable
pH
<1 (20 °C in H2O)
densidade
1.83 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
This Spectroquant COD solution B is used in combination with Spectroquant solution A, 114538. For more information, please refer to the test instructions.
For a safer and easier way of COD determination, we recommend to use our Spectroquant COD cell tests where all reagents are already predosed in the celles in defined volumes and ratios for a specific measurement range.
Nota de análise
Absorbance A (500 nm; 1 cm): 0.480 - 0.520
Informações legais
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 1B - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3