Documentos Principais
1.14539
Supelco
Solução B para DQO
for measuring range 100 - 1500 mg/l; 2.30 ml per determination Spectroquant®
Sinônimo(s):
Nota 1
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
NACRES:
SE.11
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Formulário
liquid
classe(s) funcional(is) do analito
chemical oxygen demand (COD)
técnica(s)
photometry: suitable
pH
<1 (20 °C in H2O)
densidade
1.82 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
Esta solução B de DQO Spectroquant® é usada em combinação com a solução A Spectroquant, 114538. Para mais informações, consulte as instruções do teste.
Para uma maneira mais segura e fácil de fazer a determinação DQO, recomendamos o uso dos nossos testes celulares de DQO Spectroquant, em que todos os reagentes já estão pré-dosados nas células em volumes e razões pré-definidos para uma faixa de medição específica.
para uma faixa de medição de 100-1500 mg/l; 2,30 ml por determinação Spectroquant®
Nota de análise
Adequaçãoem conformidade
Informações legais
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3