Documentos Principais
1.14680
Supelco
COD solution B
for measuring range 500 - 10000 mg/l; 1.80 ml per determination Spectroquant®
Sinônimo(s):
Nota 1
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
NACRES:
SE.11
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
classe(s) funcional(is) do analito
chemical oxygen demand (COD)
técnica(s)
photometry: suitable
pH
<1 (20 °C in H2O)
densidade
1.74 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
This Spectroquant® COD solution B is used in combination with Spectroquant solution A, 114679. For more information, please refer to the test instructions.
For a safer and easier way of COD determination, we recommend to use our Spectroquant COD cell tests where all reagents are already predosed in the celles in defined volumes and ratios for a specific measurement range.
for measuring range 500 - 10000 mg/l; 1.80 ml per determination Spectroquant®
Nota de análise
Application testconforms
Informações legais
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 1B - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Órgãos-alvo
Cardio-vascular system
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3