Documentos Principais
1.11805
Supelco
2,2,2-Trifluoro-N-methyl-N-(trimethylsilyl)acetamide
for gas chromatography
Sinônimo(s):
2,2,2-Trifluoro-N-methyl-N-(trimethylsilyl)acetamide, MSTFA
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H12F3NOSi
Número CAS:
Peso molecular:
199.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Número do índice EC:
246-331-6
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
≥95.0% (GC)
Formulário
liquid
p.e.
130-132 °C/1013 hPa
temperatura de transição
flash point 25 °C
densidade
1.085 g/cm3
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C6H12F3NOSi/c1-10(12(2,3)4)5(11)6(7,8)9/h1-4H3
chave InChI
MSPCIZMDDUQPGJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • CO2 Capture: 1-Methyl-2-pyrrolidinone is used in bench-scale CO2 capture processes due to its excellent solvent properties. Recent research has demonstrated the effectiveness of NMP in combination with 2-(ethylamino) ethanol and water in capturing CO2 efficiently. This application is crucial for developing sustainable methods to reduce carbon emissions from industrial sources (Qi et al., Fuel, 2023).
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
77.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
25 °C - closed cup