Documentos
1.11609
Sigma-Aldrich
Pastilhas Histosec
solidification point 56-58°C embedding agent for histology
Sinônimo(s):
Agentes de embebição para microscopia, agente de embebição, Histosec
About This Item
Código UNSPSC:
41116124
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
forma
solid
potência
>3000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
IVD
for in vitro diagnostic use
temperatura de transição
flash point >100 °C
densidade volumétrica
400 kg/m3
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
Pastilhas Histosec, agente de embebição para histologia com ponto de solidificação de 56 a 58 °C, são um meio de embebição para amostras histológicas de origem humana. Elas são uma parafina enriquecida com polímeros e contêm DMSO (dimetilsulfóxido). Pastilhas Histosec (sem DMSO) (Número do produto 1.15161) também estão disponíveis. O DMSO (dimetilsulfóxido) aumenta a taxa de penetração da parafina e propicia preservação adicional das estruturas do tecido. Seu intervalo de fusão se encontra entre 56 - 58 °C e, dentro desse intervalo, qualquer amostra pode ser processada sem receio de danos, independentemente do método utilizado. Na maioria dos laboratórios clínicos, a parafinização é realizada com um sistema de embebição automatizado e é feita logo depois do histoprocessamento. As pastilhas Histosec são bastante solúveis com Intermedia Xylene (mistura isomética) (N.º do cat. 108298) ou com substitutos de xileno como Neo-Clear(Número do produto 1.09843).A parafina é um produto registrado para diagnóstico in vitro e tem certificação CE, portanto pode ser usada para fins de diagnóstico clínico. Para obter mais detalhes, veja as Instruções de uso (IFU). As IFU podem ser baixadas dessa página da Web.
Nota de análise
Ponto de solidificação (método de termômetro giratório): 56-58 °C
Efeito do aquecimento (a 60 °C/100 g): fundido transparente dentro de no máx. 20 horas
Solubilidade em xileno (a 20 °C/0,1 g em 5 ml): soluto transparente dentro de no máx. 20 horas
Resultados de corte (fatias de 4 µm): em conformidade
Solubilidade das fatias em xileno: <50 segundos
Informações legais
HISTOSEC is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NEO-CLEAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
>212.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 100 °C
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
Aprenda sobre a criticidade da coloração de tecidos biológicos para pesquisa e patologia clínica com o uso de corantes e colorações padrão e especiais.
Learn about the criticality of biological tissue staining for research and clinical pathology using standard and special stains and dyes.